Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 118,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
128.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
226-452-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 105 °C
density
1.15 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)CCO
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI key
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.15 g/cm3 at 25 °C | density 1.153 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.144 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.205 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| transition temp flash point 105 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup