Documentos clave
8.21752
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylformamide
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Diethylformamide, Formic acid diethylamide
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
210-533-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 65 °C
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CC)(CC)C=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup