Saltar a
8.20447
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
Sinónimos:
2,3-Dichlorophenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
74,90 €
56,17 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2,3-(Cl)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-399-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
56,17 €
Precio de catálogo74,90 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
bp
206 °C/1013 hPa
mp
57-60 °C
transition temp
flash point 115 °C
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1O)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
InChI key
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.037741.03028PHR2595
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
57-60 °C
mp
40-43 °C
mp
-
mp
42-43 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
crystals
form
-
form
solid
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dichlorophenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup