Documentos clave
8.21667
Sigma-Aldrich
Trichloroethylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Trichloroethylsilane, Ethyltrichlorosilane
Seleccione un Tamaño
25 ML
131,00 €
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
131,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5Cl3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
163.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
204-072-6
NACRES:
NA.22
Formulario:
liquid
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
36 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
385 °C
potencia
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.68 % (v/v)
bp
98 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
temperatura de transición
flash point 14 °C
densidad
1.24 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
Clave InChI
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup