Saltar a
8.21600
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
for synthesis
Sinónimos:
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
41,30 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
Número CAS:
Peso molecular:
219.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
230-077-8
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
41,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
274-277 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c(cccc1)C(=O)O.N
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
InChI key
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.012201.012011.01200
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0% (iodometric)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
274-277 °C
mp
132-134 °C
mp
120 °C (decomposition)
mp
120 °C (decomposition)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3