Saltar a
1.01220
Ammonium amidosulfonate
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ammonium amidosulfonate, Amidosulfonic acid ammonium salt, Ammonium sulfamate, Sulfamic acid ammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
H6N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
114.12
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-871-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
89,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Packaging: HDPE bottle
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.02% In water insoluble matter
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
160 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
132-134 °C
bulk density
680 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.2%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)O.N
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
InChI key
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
In water insoluble matter: ≤ 0.02 %
Melting point: 132.0 - 134.0 °C
pH-value (5 %; water): 4.5 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.2 %
Heavy metals: ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.012001.012011.01188
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥95.0% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
≤0.02% In water insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.04 meq/g Titrable free acid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
mp
132-134 °C
mp
120 °C (decomposition)
mp
120 °C (decomposition)
mp
169 °C
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c