8.21095
Tetrahydrothiophene
for synthesis
Sinónimos:
Tetrahydrothiophene, Tetramethylene sulfide, THT
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
19 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
202 °C
potencia
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.1-12.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
temperatura de transición
flash point 19 °C
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup