Merck
D107603
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
97%
Sinónimos:
2,5-Dihydroxyphenyl methyl ketone, 2-Acetyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Acetylhydroquinone, Acetylquinol, Quinacetophenone
Seleccione un Tamaño
25 G
111,00 €
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
111,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
637903
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
crystals
mp
204-206 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christiane Östreicher et al.
Journal of proteomics, 166, 27-38 (2017-07-10)
Cytoprotective effects by upregulating cellular expression levels of antioxidant proteins are attributed to a significant number of food ingredients. Evaluation of those cytoprotective effects and identification of the most active components requires reliable and comprehensive proteomic strategies. Thus, promising potential
Junhai Yang et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 53(10), 1005-1012 (2018-08-04)
We describe the use of aromatic ketones and cinnamyl ketones that have high vacuum stability for analyzing tissue sections using matrix-assisted laser desorption/ionization imaging mass spectrometry. Specifically, the matrix, (E)-4-(2,5-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one (2,5-cDHA) provides high sensitivity and high vacuum stability while producing
Wojciech Michno et al.
Journal of neurochemistry, 152(5), 602-616 (2019-10-13)
One of the major hallmarks of Alzheimer's disease (AD) pathology is the formation of extracellular amyloid β (Aβ) plaques. While Aβ has been suggested to be critical in inducing and, potentially, driving the disease, the molecular basis of AD pathogenesis