Documentos clave
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
Sinónimos:
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
Seleccione un Tamaño
5 G
35,00 €
50 G
67,60 €
250 G
141,00 €
35,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
35,00 €
50 G
67,60 €
250 G
141,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
204-927-3
NACRES:
NA.22
35,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
powder
potencia
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
145.3 °C
temperatura de transición
flash point 224 °C
densidad
1.209 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
650 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
c21c3c4ccc2cccc1ccc3ccc4
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Clave InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
435.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
224 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1