Documentos clave
8.21007
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-ol
for synthesis
Sinónimos:
Biphenyl-2-ol, 2-Diphenylol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4-2-(OH)
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
201-993-5
presión de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
200
300
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
>520 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.4-9.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
56-58 °C
temperatura de transición
flash point 138 °C
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
cadena SMILES
Oc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Clave InChI
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C - closed cup