77365
Fluoride Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water (nominal concentration)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
1000 mg/L fluoride in water (nominal concentration)
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicación
Características y beneficios
- Produced under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Traceable to SI unit of mole through internationally accepted institutions such as NIST or BAM
- Accompanied by a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) (up to four pages) with data on stability, density, homogeneity, the accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Gravimetrically prepared using high-quality qNMR-characterized starting materials and qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Available in an HDPE bottle, sealed in an aluminum bag
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
En este estudio se revisa la idoneidad del agua ultrapura para el análisis de agua potable mediante IC Se evaluaron iones inorgánicos y subproductos de los desinfectantes (DBP).
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.