Documentos
8.20828
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-piperidinone
for synthesis
Sinónimos:
1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
113.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
215-895-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
60-62 °C/19 hPa
temperatura de transición
flash point 58 °C
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup