Documentos
8.20678
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
200-654-9
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
solid
potencia
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
154-155 °C/16 hPa
mp
27-30 °C
temperatura de transición
flash point 79 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
Clave InChI
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup