Documentos clave
8.20662
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Sinónimos:
2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenine, Salicyl alcohol
Seleccione un Tamaño
10 G
30,80 €
50 G
70,00 €
250 G
222,00 €
30,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
30,80 €
50 G
70,00 €
250 G
222,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
2-(OH)C6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
201-960-5
NACRES:
NA.22
30,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
mp
83-86 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCc1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
Clave InChI
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable