Documentos clave
8.18882
Sigma-Aldrich
Chlorosulfonyl isocyanate
for synthesis
Sinónimos:
Chlorosulfonyl isocyanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CClNO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
141.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
Número índice de la CE:
214-715-2
presión de vapor
25.6 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.63 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
Clave InChI
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.631 - 1.634
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C