8.18806
Triethylsilane
for synthesis
Sinónimos:
Triethylsilane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
>1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
bp
107-109 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point -6 °C
densidad
0.73 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C