Documentos
8.18557
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)trimethylsilane
for synthesis
Sinónimos:
(Chloromethyl)trimethylsilane, Trimethylsilylchloromethane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
122.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
219-058-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
temperatura de transición
flash point 3 °C
densidad
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
Clave InChI
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup