Documentos clave
8.18534
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
for synthesis
Sinónimos:
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Seleccione un Tamaño
1 ML
45,60 €
5 ML
162,00 €
45,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
45,60 €
5 ML
162,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número índice de la CE:
223-743-4
NACRES:
NA.22
45,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥88.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
58 °C/17 hPa
temperatura de transición
flash point 44 °C
densidad
0.84 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
Clave InChI
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup