Documentos clave
8.18469
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol
for synthesis
Sinónimos:
2,4,6-Trichlorophenol
Seleccione un Tamaño
100 G
40,50 €
1 KG
184,00 €
40,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
40,50 €
1 KG
184,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl3O
Número de CAS:
Peso molecular:
197.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
201-795-9
NACRES:
NA.22
40,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.035 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
powder
potencia
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp
65-68 °C
temperatura de transición
flash point 99 °C
solubilidad
0.8 g/L
densidad
1.675 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clave InChI
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup