Saltar a
900522
Tolueno
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinónimos:
Degassed and low oxygen toluene, Toluene ZerO2®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
4 x 2 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
47,20 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-625-9
Beilstein/REAXYS Number:
635760
MDL number:
eCl@ss:
39011102
Assay:
99.8%
Grade:
ZerO2®
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
47,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001% water
water
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
5.89578
assay
99.8%
assay
99.8%
grade
ZerO2®
grade
anhydrous
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
impurities
≤0.001% water
water
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolueno
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
wgk
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
108-88-3
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the concentration (ppm) of O2 in the solvent? How do you degas the solvent, freeze pump thaw?
    1 respuesta
    1. All ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas, providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content. The oxygen concentration is not measured for this product. The degassing process is proprietary and cannot be shared.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?