Documentos
8.18003
Sigma-Aldrich
Silver trifluoroacetate
for synthesis
Sinónimos:
Silver trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid silver salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2AgF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
221-004-0
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
257-260 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (from Ag): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable