Documentos clave
8.16125
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
for synthesis
Sinónimos:
Benzyl butyrate
Seleccione un Tamaño
100 ML
41,20 €
500 ML
96,30 €
41,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
41,20 €
500 ML
96,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-105-1
NACRES:
NA.22
41,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
11.97 hPa ( 109 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
235-242 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 107 °C
densidad
1.01 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCC
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Clave InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup