8.14859
N-Phenylmorpholine
for synthesis
Sinónimos:
N-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
solid
temp. de autoignición
410 °C
potencia
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
48-51 °C
temperatura de transición
flash point 124 °C
densidad
1.053 g/cm3 at 60 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
Clave InChI
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup