Documentos clave
8.14893
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
for synthesis
Sinónimos:
α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
Seleccione un Tamaño
100 ML
120,00 €
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
120,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número índice de la CE:
202-792-5
NACRES:
NA.22
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentración
≥60.0% (GC)
bp
175 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 47 °C
densidad
0.84 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[C@@H]1(CC=C(C=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C