Documentos clave
8.14891
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthoxy)-ethanol
≥98% (GC)
Sinónimos:
2-(2-Naphthoxy)-ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)naphthalene
Seleccione un Tamaño
5 G
171,00 €
171,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
171,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
202-228-8
NACRES:
NA.22
171,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCO)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C12H12O2/c13-7-8-14-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2
Clave InChI
BQPBZDSDFCDSAO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable