Documentos clave
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
for synthesis
Sinónimos:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Seleccione un Tamaño
5 G
221,00 €
25 G
1020,00 €
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
221,00 €
25 G
1020,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
207-930-8
NACRES:
NA.22
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
solid
mp
91-94 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Clave InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable