Documentos clave
8.14779
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine 4-oxide
(50% solution in water) for synthesis
Seleccione un Tamaño
250 ML
41,20 €
1 L
95,50 €
41,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
41,20 €
1 L
95,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.22
41,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
>9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
100 °C
mp
-70 °C
densidad
1.14 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (ex N): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.115
Water (K. F.): 49.0 - 51.0 %
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1