8.14759
Terpineol
(mixture of isomers) for synthesis
Sinónimos:
Terpineol isomer mixture
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥80% (GC)
formulario
solid or liquid
potencia
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
213-218 °C (lit.)
mp
15-35 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
densidad
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Clave InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available