8.21078
(S)-(-)-α-Terpineol
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(-)-α-Terpineol, p-Menth-1-en-8-ol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
crystals
potencia
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
215-217 °C/1013 hPa
mp
36 °C
temperatura de transición
flash point 90 °C
densidad
0.935 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Nota de análisis
Optical rotation α 20/D (c=20 in Ethanol): -102.5 - -97.5 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup