Documentos clave
8.14648
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine
for synthesis
Sinónimos:
4-Aminodiphenylamine, Diphenyl black, N-Phenyl-p-phenylenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)NH(C6H4)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
202-951-9
presión de vapor
1 hPa
Formulario
solid
temp. de autoignición
>500 °C
potencia
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.9 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
354 °C/1013 hPa
mp
72-75 °C
temperatura de transición
flash point 199 °C
densidad
1.09 g/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
Clave InChI
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C