Documentos clave
8.14513
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
for synthesis
Sinónimos:
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
Seleccione un Tamaño
25 ML
67,60 €
67,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
67,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
223-982-4
NACRES:
NA.22
67,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.6 (50 g/L in H2O)
temperatura de transición
flash point 72 °C
densidad
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup