8.14413
Sulfosuccinic acid
(70% solution in water) for synthesis
About This Item
Productos recomendados
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 68.0 - 73.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable