Merck
242802
Sigma-Aldrich
Sulfoacetic acid
technical grade
Sinónimos:
2-Sulfoacetic acid, Carboxymethylsulfonic acid, Sulfoethanoic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
111,00 €
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
111,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HO3SCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
140.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
mp
81-88 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4O5S/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H,5,6,7)
Clave InChI
AGGIJOLULBJGTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfoacetic acid was used in the synthesis of ethyl ester by esterification in refluxing ethanol[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
H T Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 289-294 (1999-01-01)
Sulfoacetic acid, phosphoramidate, and phosphoramide analogs of the ACAT inhibitors, CI-999 and CI-1011 were synthesized. The structure-activity relationships of these compounds as ACAT inhibitors are described.