8.14050
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
118 °C
solubilidad
150 g/L
densidad aparente
280 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
Clave InChI
MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable