Documentos clave
8.11963
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22 DD
for synthesis
Sinónimos:
Kryptofix® 22 DD, 4,13-Didecyl-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H66N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
542.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
279-168-4
Formulario
powder
mp
36-39 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C32H66N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-33-21-25-35-29-31-37-27-23-34(24-28-38-32-30-36-26-22-33)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clave InChI
WUHOJKXEIIYUSL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
Información legal
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable