Saltar a
70666
Ni-NTA His•Bind® Resin
Sinónimos:
nickel affinity gel, nickel charged agarose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
253,00 €
25 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
466,00 €
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1880,00 €
500 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
9060,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
253,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
slurry
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ni-NTA His•Bind Resin is a high-performance Ni2+-charged agarose used for rapid one-step purification of proteins containing a His•Tag sequence by metal chelation chromatography. NTA chemistry minimizes metal leaching during purification and is compatible with up to 10 mM β-mercaptoethanol or 1 mM Tris(hydroxypropyl)phosphine (THP) for reduction of disulfide bonds. Ni-NTA His•Bind Resin has a binding capacity of 5–10 mg His•Tag fusion protein per ml resin.
Supplied as a 50% slurry; the quantity/pack is based on the amount of the settled resin.
Other Notes
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Legal Information
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Flammable (J)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P661169670-MH9914
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
form
slurry
form
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
form
liquid
form
suspension
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Flame
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
86.0 °F
flash_point_c
30 °C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3