81066N
Seroalbúmina bovina Probumin® calidad reactiva
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Sinónimos:
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
Seleccione un Tamaño
12,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
12,10 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Seroalbúmina bovina Probumin® calidad reactiva, pack of 10 g
origen biológico
bovine serum
Nivel de calidad
grado
reagent grade
Ensayo
≥98% (purity)
Formulario
lyophilized powder
caducidad
48 mo.
purificado por
heat shock fractionation
envase
pack of 10 g
fabricante / nombre comercial
Probumin®
origen
USA origin
contenido de ácidos grasos libres contenido
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
técnicas
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
impurezas
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
pérdida
≤5%
intervalo de pH
6.8-7.2
trazas de anión
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
trazas de catión
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
actividad extraña
Tested for IgG
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Artículos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.