Merck
810033
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad universal
pack of 100 g, ≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Sinónimos:
Albúmina, BSA, Fracción V, Seroalbúmina bovina, Suero bovino
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41141801
NACRES:
NA.28
Biological source:
bovine serum
Assay:
≥98% (purity)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
Impurities:
IgG, tested
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad universal, pack of 100 g
biological source
bovine serum
Quality Segment
assay
≥98% (purity)
form
lyophilized powder
shelf life
48 mo.
mol wt
apparent mol wt 66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
pack of 100 g
manufacturer/tradename
Probumin®
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
impurities
IgG, tested
loss
≤5%
pH range
5.0-5.4
anion traces
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
cation traces
Na: 0.0-10.0 mg/g
foreign activity
Bluetongue, none detected, Vesicular Stomatitis Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
General description
Este polvo de BSA se fabrica mediante un proceso de fraccionamiento térmico patentado, utilizando ácido caprílico como estabilizador de la albúmina. Un grado de polvo de BSA muy uniforme y ampliamente utilizado para una amplia variedad de aplicaciones de inmunoanálisis, cultivo celular y fermentación microbiana. Este BSA tiene bajo contenido en sodio y cloruro, y es muy monomérico. La especificación de pureza es >=98 %; la pureza típica es del 100 %.
Application
Probumin® BSA products are fit for use as blockers, protein/antibody (conjugate) stabilizers, and in immunoassays (EIA, RIA and serology systems).
Features and Benefits
  • High-quality and reliability. Assurance of consistency in performance and supply.
  • Proprietary heat shock and cold solvent fractionation process optimizes the protein yield, purity, and efficacy of BSA. Large batch capacity.
  • Safe serum sourcing from USDA-licensed facilities exclusively from U.S. cattle.
  • Standard product.
  • Wide range of utility.
Legal Information
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Los grados del BSA Probumin® se distinguen por diferencias en la producción. La utilización de términos como ′Calidad para diagnóstico′ o ′Calidad para vacuna′ en los nombres de los productos sólo indica que los clientes utilizan dichos productos normalmente en esas aplicaciones. Nosotros no hemos calificado cada producto en cada aplicación concebible. Los usuarios deberán calificar los grados BSA de Probumin® utilizando los reactivos, las condiciones y las restricciones específicos de su análisis.
Sólo para uso posterior en fabricación. No indicado para uso en humanos ni en animales.