Documentos clave
8.10278
Sigma-Aldrich
Dibromomethane
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Dibromomethane, Methylene bromide
Seleccione un Tamaño
100 ML
36,00 €
250 ML
64,80 €
2.5 L
328,00 €
36,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
36,00 €
250 ML
64,80 €
2.5 L
328,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-824-2
NACRES:
NA.22
36,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
44 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
potencia
108 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
95-97 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
solubilidad
11.7 g/L
densidad
2.49 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Ultraviolet Dosimetry: Dibromomethane facilitated the development of photochromic perovskite nanocrystals, enhancing their application in ultraviolet radiation monitoring and dosimetry, critical for environmental and health safety measures (Chen et al., 2024).
  • Energy Storage Solutions: It was utilized as both solvent and electrophilic cross-linker in the synthesis of highly porous hyper-cross-linked polymers, which are effective in methane storage under high pressures, showcasing its role in advancing material sciences for energy applications (Yang et al., 2024).
  • Halogenated Compound Sensing: Dibromomethane was instrumental in the creation of photoluminescent copper(I) iodide alkylpyridine thin films, used as sensors for volatile halogenated compounds, thus enhancing detection capabilities in chemical safety and environmental monitoring (Jamshidi et al., 2023).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.485 - 2.500
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable