8.08625
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
Sinónimos:
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (acidimetric)
temp. de autoignición
350 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
solubilidad
400 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2