79622-M
Ácido fosfórico
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
grado
puriss. p.a.
Análisis
≥99.0% (T)
formulario
crystalline
calidad
crystallized
impurezas
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
~40 °C
solubilidad
water: 850 g/L at 20 °C
densidad
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
trazas de catión
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?