Documentos clave
8.08096
Sigma-Aldrich
Tetrabromophthalic anhydride
for synthesis
Sinónimos:
Tetrabromophthalic anhydride
Seleccione un Tamaño
250 G
59,30 €
59,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
59,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8Br4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
463.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
211-185-4
NACRES:
NA.22
59,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
14.67 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
271-274 °C
densidad
2.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Brc1c2c(c(c(c1Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Clave InChI
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 270 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2