467707
3-Fluorophthalic anhydride
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
mp
158-161 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H3FO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
Clave InChI
WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves