Key Documents
8.06116
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Código UNSPSC:
12352101
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
Nivel de calidad
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
464.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 240 °C