Documentos clave
8.04808
Sigma-Aldrich
Isophthaloyl dichloride
for synthesis
Sinónimos:
Isophthaloyl dichloride, Isophthaloyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 G
34,00 €
1 KG
173,00 €
5 KG
666,00 €
34,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
34,00 €
1 KG
173,00 €
5 KG
666,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,3-(COCl)2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
202-774-7
NACRES:
NA.22
34,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.04 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
potencia
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
1410 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.5-8.9 % (v/v)
mp
42-45 °C
temperatura de transición
flash point 180 °C
densidad
1.39 g/cm3 at 17 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(=O)c1cc(ccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
Clave InChI
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C - closed cup