Merck
I19403
Sigma-Aldrich
Isophthaloyl chloride
≥99%
Sinónimos:
Isophthaloyl dichloride
Seleccione un Tamaño
100 G
43,60 €
500 G
53,70 €
1 KG
101,00 €
43,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
43,60 €
500 G
53,70 €
1 KG
101,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,3-(COCl)2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.02
Beilstein:
638342
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
43,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.03 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
lim. expl.
8.9 %
bp
276 °C (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
Clave InChI
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isopthaloyl chloride acts as a crosslinking agent in various polymerization reactions.[1]
Aplicación
Isopthaloyl chloride reacts with;
  • Polyethylene amine to produce PA-100 membrane[2]
  • Epiamine, a polyether amine, to produce PA-300 membrane[2]
  • 1,3-diamino-4-chlorobenzene to form polyamides[3]
  • Melamine forms polyamide aerogel[4]
  • bis-amine, produces an isophthalamide catenan[5]
  • Terephthaloyl chloride and bisphenol-type diazonaphthoquinone (DNQ) to polycondensate into a polyarylates containing DNQ structure[6]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Utilization of Polyarylates Having Chemically Introduced Diazonaphthoquinone Structure for Reaction Development Patterning
Oyama T, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 28(2), 219-227 (2015)
The rapid synthesis and dynamic behaviour of an isophthalamide [2] catenane
Marrs CN and Evans NH
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)
Hyun Ju Oh et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-28)
The colorimetric sensor is a facile, cost-effective, and non-power-operated green energy material for gas detection. In this study, the colorimetric sensing property of a meta-aramid/dye 3 nanofiber sensor for ammonia (NH3) gas detection was investigated. This colorimetric sensor was prepared
Constitutional isomerism in polyamides derived from isophthaloyl chloride and 1, 3-diamine-4-chlorobenzene.
Garcia JM, et al.
Journal of Polymer Science, 41(9), 1202-1215 (2003)
Naylor T deV
Polymer Membranes: Materials, Structures and Separation Performance null
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?