Documentos clave
8.04778
Sigma-Aldrich
Ionone
for synthesis
Sinónimos:
Ionone
Seleccione un Tamaño
50 ML
44,50 €
44,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
44,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
192.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
232-396-8
NACRES:
NA.22
44,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.0013 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 117 °C
densidad
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(C)\C=C\C1C(CCC=C1C)(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
Clave InChI
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Aplicación
Ionone for synthesis. CAS 8013-90-9, molar mass 192.3 g/mol.
Nota de análisis
Sum α- und β – Isomers (GC): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
242.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
117 °C