8.04726
Indole-3-carbaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (acidimetric)
temp. de autoignición
>550 °C
mp
195-198 °C
temperatura de transición
flash point 240 °C
densidad aparente
200‑300 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
Clave InChI
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3