Documentos clave
8.04326
Sigma-Aldrich
Hexylamine
for synthesis
Sinónimos:
Hexylamine, 1-Aminohexane
Seleccione un Tamaño
100 ML
39,10 €
500 ML
85,20 €
39,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
39,10 €
500 ML
85,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-851-8
NACRES:
NA.22
39,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
10.6 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
270 °C
potencia
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.1-9.3 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
1.07 cSt(23 °C)
bp
130-132 °C/1013 hPa
mp
-19 °C
temperatura de transición
flash point 27 °C
solubilidad
14 g/L
densidad
0.76 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NCCCCCC
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
Clave InChI
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Cobalt metal–organic framework microcrystalline particles with strong electrocatalytic activity: Describes the synthesis of Co-MOFs microcrystalline particles using hexylamine, highlighting its role in controlling morphology and enhancing oxygen evolution reaction activity (Kamlekar et al., 2023).
  • Effect of intermolecular interactions on the glass transition temperature of chemically modified alternating polyketones: Examines the incorporation of hexylamine into polyketone backbones to study its effect on the material properties, particularly the glass transition temperature (Cortes et al., 2023).
  • Unveiling the potential of a functionalized pyrrole-based polymer for efficient cadmium ion removal from wastewater: Utilizes hexylamine-modified polymers for cadmium ion adsorption, demonstrating the polymer′s potential in wastewater treatment (Sayed et al., 2024).
  • Cell-free reduction of carboxylic acids with secreted carboxylic acid reductase: This study highlights the enzymatic amidation of benzoic acid with n-hexylamine, exploring its potential for biotechnological applications (Goj et al., 2024).
  • A Room-Temperature Strategy to Synthesize Ce/Tb-Codoped NaYF4 Nanoparticles: Discusses the synthesis of highly luminescent NaYF4:Ce3+, Tb3+ nanocrystals using hexylamine, emphasizing its role at room temperature (Wei et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.764 - 0.765
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup