Documentos clave
8.03600
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
for synthesis
Sinónimos:
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Seleccione un Tamaño
250 G
46,50 €
46,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
46,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6Br2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
285.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
201-030-9
NACRES:
NA.22
46,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
550 °C
potencia
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
186.0-192.0 °C
solubilidad
1 g/L
densidad
1.00 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrN1C(C(=O)N(C1=O)Br)(C)C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Clave InChI
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable